Print…
Sulfato de cálcio dihidratado 98+% ACS
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Sinônimos: Plaster of Paris
315255000 315250025
ACRO315255000EA 59.4 EUR
ACRO315255000 ACRO315250025
Sulfato de cálcio dihidratado 98+% ACS
Sulfato de cálcio dihidratado
Fórmula: CaSO₄·2H₂O
Peso Molecular: 172.17 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00149625
Número CAS: 10101-41-4
EINECS: 231-900-3
Merck Index: 13,01711
Encomendar
Appearance White Powder
Titration Complexometric 98.0 to 102.0 %
Chloride (Cl) ≤50 ppm
Carbonate (CO3) Passes test
Nitrate (NO3) (limit about 0.003%) passes test
Iron (Fe) ≤10 ppm
Magnesium (Mg) ≤200 ppm
Potassium (K) ≤50 ppm
Sodium (Na) ≤200 ppm
Strontium (Sr) ≤500 ppm
Heavy metals (ICP-OES) ≤0.002 %
Insoluble matter ≤0.02 % (in dilute HCl)