Print…
Sulfato de cálcio hemi-hidratado ≥97.0%, Purum, Fluka™
Fornecedor: Honeywell Chemicals
Sinônimos: Plaster of Paris
12090-1KG 12090-25KG
12090-1KGEA 56.18 EUR
12090-1KG 12090-25KG
Sulfato de cálcio hemi-hidratado ≥97.0%, Purum, Fluka™
Sulfato de cálcio hemi-hidratado
  • ≥95% for general laboratory use.
Fórmula: CaSO₄·0.5H₂O
Peso Molecular: 145.15 g/mol
Densidade: 2.320 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00799067
Número CAS: 10034-76-1
EINECS: 231-900-3
Encomendar
Assay Min. 97 %