Print…
Sulfato de cálcio hemi-hidratado 97+%, puro
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Sinônimos: Plaster of Paris
385351000 385355000 385350025
ACRO385351000EA 23.3 EUR
ACRO385351000 ACRO385355000 ACRO385350025
Sulfato de cálcio hemi-hidratado 97+%, puro
Sulfato de cálcio hemi-hidratado
Fórmula: CaSO₄·0.5H₂O
Peso Molecular: 145.15 g/mol
Densidade: 2.73
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00149624
Número CAS: 10034-76-1
EINECS: 231-900-3
Encomendar
Appearance White to off-white Powder
Titration Complexometric ≥97.0 % (On dry substance)
Identification Confirmed
Loss on ignition 4.5 % to 8.0 % (500°C, 2 h)