Beryllium sulphate tetrahydrate ≥99.99% (baseado em metais)
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
16104.14
16104.22
16104.14EA
87.1
EUR
16104.14
16104.22
Beryllium sulphate tetrahydrate ≥99.99% (baseado em metais)
Beryllium sulphate tetrahydrate
Purity: 99.99%
CAS No.: 7787-56-6
Molecular Formula: BeSO4.4H2O
Formula Weight: 177.14 (105.07anhy)
Physical Form: Lump
Density: 1.1713
Solubility: Freely soluble in water. Insoluble in alcohol
Merck Reference: 14,1175
UN No.: 1566
MDL No.: MFCD00149156
Fórmula:
BeO₄S·4H₂O Peso Molecular: 177.14 g/mol Ponto de ebulição: 580 Ponto de Fusão: 110 Densidade: 1.1713 Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00149156 Número CAS: 7787-56-6 EINECS: 236-842-2 UN: 1566 ADR: 6.1 II Merck Index: 14,1175 |