Print…
Capping A (Tetrahydrofurane:2,6-Lutidine:Acetic anhydride) (8:1:1) v/v/v para síntese de DNA/RNA
Fornecedor: Merck
Perigo
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
1.18603.0450 1.18603.2500
1.18603.0450EA 85 EUR
1.18603.0450 1.18603.2500
Capping A (Tetrahydrofurane:2,6-Lutidine:Acetic anhydride) (8:1:1) v/v/v para síntese de DNA/RNA
Capping Reagent
Ponto de Inflamação: 4 °C
UN: 2924
ADR: 3 (8),