Print…
Hidroxido de Estrôncio oktahidratado, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Perigo
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
415219-1KG 415219-500G
SIAL415219-1KGEA 135 EUR
SIAL415219-1KG SIAL415219-500G
Hidroxido de Estrôncio oktahidratado, Sigma-Aldrich®
Hidroxido de Estrôncio oktahidratado
Fórmula: H₂O₂Sr·8H₂O
Peso Molecular: 265.76 g/mol
Ponto de Fusão: 375
Densidade: 1.9 g/cm³ (20 °C)
Número MDL : MFCD00150395
Número CAS: 1311-10-0
EINECS: 242-367-1
UN: 3262
ADR: 8 III