Hidroxido de Estrôncio oktahidratado, tech.
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
CAS No.: 1311-10-0
Molecular Formula: Sr(OH)2.8H2O
Formula Weight: 265.76 (121.60anhy)
Physical Form: Crystalline
Density: 1.900
Sensitivity: Air Sensitive and Hygroscopic
Appearance: White
Odour: Odourless
Melting Point: 100° -8H2O
Merck Reference: 14,8843
UN No.: 3262
MDL No.: MFCD00150395
Fórmula:
H₂O₂Sr·8H₂O Ponto de Fusão: 100 °C (-8H₂O) Densidade: 1,900 Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00150395 Número CAS: 1311-10-0 EINECS: 242-367-1 UN: 3262 ADR: 8,III Merck Index: 14,8843 |