Print…
Hidroxido de Estrôncio oktahidratado 98%, puro
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
270230010 270230050
ACRO270230010EA 74.5 EUR
ACRO270230010 ACRO270230050
Hidroxido de Estrôncio oktahidratado 98%, puro
Hidroxido de Estrôncio oktahidratado
Fórmula: H₂O₂Sr·8H₂O
Peso Molecular: 265.76 g/mol
Ponto de Fusão: 100 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00150395
Número CAS: 1311-10-0
EINECS: 242-367-1
UN: 3262
ADR: 8 II
Encomendar
Appearance White Crystalline powder
Titration with HCl ≥97.5 %