Print…
Hidróxido de bário octahidrato ≥98%, AnalaR NORMAPUR® Reag. Ph. Eur. reagente analítico
Fornecedor: VWR Chemicals
Perigo
21687.232EA 46.8 EUR
21687.232 21687.298
Hidróxido de bário octahidrato ≥98%, AnalaR NORMAPUR® Reag. Ph. Eur. reagente analítico
Hidróxido de bário octahidrato
Fórmula: Ba(OH)₂·8H₂O
Peso Molecular: 315.47 g/mol
Ponto de ebulição: 780
Ponto de Fusão: 78
Densidade: 2.18 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00149152
Número CAS: 12230-71-6
EINECS: 241-234-5
UN: 3262
ADR: 8 III
Merck Index: 13,00980
Encomendar
Assay (at filling) Min. 98 %
Heavy metals (as Pb) Max. 5 ppm
Insolubility in diluted HCl Max. 50 ppm
Not precipitated by dil. H2SO4 (as SO4) Max. 0.2 %
CO3 (as BaCO3) (at filling) Max. 2 %
Cl (Chloride) Max. 10 ppm
S (Sulphur) Max. 5 ppm
Ca (Calcium) Max. 30 ppm
Fe (Iron) Max. 5 ppm
Sr (Strontium) Max. 1.5 %
Conforms to Reag. Ph.Eur. Passes test