Print…
Hidróxido de bário octahidrato, EMSURE® Reag. Ph. Eur., ISO para análise, Supelco®
Fornecedor: Merck
Perigo
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ300
1.01737.0500 1.01737.9050
1.01737.0500EA 96 EUR
1.01737.0500 1.01737.9050
Hidróxido de bário octahidrato, EMSURE® Reag. Ph. Eur., ISO para análise, Supelco®
Hidróxido de bário octahidrato
Fórmula: Ba(OH)₂·8H₂O
Peso Molecular: 315.47 g/mol
Ponto de ebulição: 780
Ponto de Fusão: 78
Densidade: 2.18 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00149152
Número CAS: 12230-71-6
EINECS: 241-234-5
UN: 2923
ADR: 8 (6.1) II
Merck Index: 13,00980
Encomendar
Solubility 72 g/l (20 °C)
Melting Point 78 °C
Molar Mass 315.48 g/mol
Bulk Density 900 - 1100 kg/m3
Density 2.18 g/cm3 (20 °C)
pH 12.5 (50 g/l, H2O, 20 °C) (slurry)
Hazard Class 8
Hazard Class Description Corrosive Material