Print…
Hidróxido de bário octahidrato ≥97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
A12714.0C A12714.0E A12714.36
A12714.0CEA 394 EUR
A12714.0C A12714.0E A12714.36
Hidróxido de bário octahidrato ≥97%
Hidróxido de bário octahidrato
Purity: 97% CAS No.: 12230-71-6 Molecular Formula: H2BaO2.8H2O Formula Weight: 315.48 (171.36anhy) Odour: Odourless Melting Point: 78° UN No.: 3262 MDL No.: MFCD00149152
Fórmula: Ba(OH)₂·8H₂O
Ponto de ebulição: 780 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 78 °C
Densidade: 2,18
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00149152
Número CAS: 12230-71-6
EINECS: 241-234-5
UN: 3262
ADR: 8,III
Merck Index: 14,977