Print…
Hidróxido de bário octahidrato 98+% para análise
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
203140010 203142500 203140050
ACRO203140010EA 123 EUR
ACRO203140010 ACRO203142500 ACRO203140050
Hidróxido de bário octahidrato 98+% para análise
Hidróxido de bário octahidrato
Fórmula: Ba(OH)₂·8H₂O
Ponto de ebulição: 780 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 78 °C
Densidade: 2,18 g/cm³
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00149152
Número CAS: 12230-71-6
EINECS: 241-234-5
UN: 3262
ADR: 8,II
Merck Index: 13,00980
Encomendar
Appearance White Crystalline powder or crystals or flakes
Titration with HCl ≥98.0 %
Chloride (Cl) ≤20 ppm
Barium carbonate ≤2 %
Calcium (Ca) ≤50 ppm
Iron (Fe) ≤5 ppm
Strontium (Sr) ≤1.5 %
Sulfur (S) ≤5 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤5 ppm
Insoluble matter ≤0.01 % (in HCl)