Print…
Nitrato de magnésio hexahidratado 99% ACS, Fluka™
Fornecedor: Honeywell Chemicals
Atenção
237175-1KG 237175-500G
237175-1KGEA 127.3 EUR
237175-1KG 237175-500G
Nitrato de magnésio hexahidratado 99% ACS, Fluka™
Nitrato de Magnésio hexahidratado
Fórmula: Mg(NO₃)₂·6H₂O
Ponto de ebulição: 330 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 89 °C
Densidade: 1,464 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 93,3 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00149779
Número CAS: 13446-18-9
EINECS: 233-826-7
ADR: 5.1,III
Merck Index: 13,05697
Encomendar
Assay 98.0 - 102.0 %
pH (5 %, 25 °C) 5.0 - 8.2
Water insoluble matter Max. 0.005 %
Barium (Ba) Max. 0.005 %
Calcium (Ca) Max. 0.01 %
Iron (Fe) Max. 5 ppm
Potassium (K) Max. 0.005 %
Manganese (Mn) Max. 5 ppm
Sodium (Na) Max. 0.005 %
Strontium (Sr) Max. 0.005 %
Heavy metals (ICP) ACS Max. 5 ppm
Chloride (Cl) Max. 0.001 %
Phosphate (PO₄) Max. 5 ppm
Sulfate (SO₄) Max. 0.005 %
Ammonium (NH₄) Max. 0.003 %