Print…
Nitrato de magnésio hexahidratado, Suprapur® para análise de traços, Supelco®
Fornecedor: Merck
Atenção
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
1.05855.0050 1.05855.0500
1.05855.0050EA 136 EUR
1.05855.0050 1.05855.0500
Nitrato de magnésio hexahidratado, Suprapur® para análise de traços, Supelco®
Nitrato de Magnésio hexahidratado
Fórmula: Mg(NO₃)₂·6H₂O
Ponto de ebulição: 330 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 89 °C
Densidade: 1,63 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 93,3 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00149779
Número CAS: 13446-18-9
EINECS: 233-826-7
UN: 1474
ADR: 5.1,III
Merck Index: 13,05697
Encomendar
Solubility 420 g/l (20 °C)
Melting Point 89 °C (for the hexahydrate)
Molar Mass 256.41 g/mol
Density 1.46 g/cm3 (20 °C)
pH 5.0 - 7.0 (50 g/l, H2O, 25 °C)