Nitrato de magnésio hexahidratado ≥99.97% (baseado nos metais)
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
87609.06
87609.18
87609.30
87609.06EA
37.2
EUR
87609.06
87609.18
87609.30
Nitrato de magnésio hexahidratado ≥99.97% (baseado nos metais)
Nitrato de Magnésio hexahidratado
Purity: 99.97%
CAS No.: 13446-18-9
Molecular Formula: Mg(NO3)2.6H2O
Formula Weight: 256.41 (148.32anhy)
Physical Form: Crystalline
Density: 1.46
Melting Point: 89°
Boiling Point: 330° dec.
Merck Reference: 14,5674
UN No.: 1474
MDL No.: MFCD00149779
Fórmula:
Mg(NO₃)₂·6H₂O Ponto de ebulição: 330 °C (decomposição) Ponto de Fusão: 89 °C Densidade: 1,46 Ponto de Inflamação: 93,3 °C Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00149779 Número CAS: 13446-18-9 EINECS: 233-826-7 UN: 1474 ADR: 5.1,III Merck Index: 14,5674 |