Print…
Iodeto de bário hidratado ≥95%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
15126.14 15126.22
15126.14EA 86.4 EUR
15126.14 15126.22
Iodeto de bário hidratado ≥95%
Iodeto de bário hidratado
Purity: 95% CAS No.: 13718-50-8 Molecular Formula: BaI2.xH2O Formula Weight: 391.15(anhy) Physical Form: Powder Sensitivity: Light Sensitive and Hygroscopic Appearance: White Odour: Odourless Solubility: Freely soluble in water. Soluble in alcohol and acetone Merck Reference: 14,980 UN No.: 1564 MDL No.: MFCD00003452
Fórmula: BaI₂·H₂O
Densidade: 5,15 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00149155
Número CAS: 7787-33-9
EINECS: 237-276-9
UN: 1564
ADR: 6.1,III
Merck Index: 14,980