Print…
Cloreto de estrôncio hexahidratado, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Atenção
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
204463-10G 204463-50G
SIAL204463-10GEA 264 EUR
SIAL204463-10G SIAL204463-50G
Cloreto de estrôncio hexahidratado, Sigma-Aldrich®
Cloreto de Estrôncio hexahidratado
Fórmula: SrCl₂·6H₂O
Peso Molecular: 266.62 g/mol
Ponto de ebulição: 100
Ponto de Fusão: 61
Densidade: 1.93 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00149865
Número CAS: 10025-70-4
EINECS: 233-971-6
Merck Index: 13,08920