Print…
Cloreto de magnésio hexahidratado 99.0-102.0% ACS, Fluka™
Fornecedor: Honeywell Chemicals
Sinônimos: Magnesium dichloride
M9272-100G M9272-1KG M9272-2.5KG M9272-4X2.5KG M9272-500G M9272-6X500G
M9272-100GEA 35.13 EUR
M9272-100G M9272-1KG M9272-2.5KG M9272-4X2.5KG M9272-500G M9272-6X500G
Cloreto de magnésio hexahidratado 99.0-102.0% ACS, Fluka™
Cloreto de Magnésio hexahidratado
Fórmula: MgCl₂·6H₂O
Peso Molecular: 203.3 g/mol
Ponto de ebulição: 1412
Ponto de Fusão: 117 °C (–H₂O de cristalização)
Densidade: 1.57 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00149781
Número CAS: 7791-18-6
EINECS: 232-094-6
Merck Index: 13,05684
Encomendar
Assay 99.0 - 102.0 %
Water insoluble matter Max. 0.005 %
Barium (Ba) Max. 0.005 %
Calcium (Ca) Max. 0.01 %
Iron (Fe) Max. 5 ppm
Potassium (K) Max. 0.005 %
Manganese (Mn) Max. 5 ppm
Sodium (Na) Max. 0.005 %
Strontium (Sr) Max. 0.005 %
Heavy metals (as Pb) Max. 5 ppm
Nitrate (NO₃) Max. 0.001 %
Phosphate (PO₄) Max. 5 ppm
Sulfate (SO₄) Max. 0.002 %
Ammonium (NH₄) Max. 0.002 %