Print…
Cloreto de magnésio hexahidratado, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
255777-100G 255777-25G 255777-5G
SIAL255777-100GEA 979 EUR
SIAL255777-100G SIAL255777-25G SIAL255777-5G
Cloreto de magnésio hexahidratado, Sigma-Aldrich®
Cloreto de Magnésio hexahidratado
Fórmula: MgCl₂·6H₂O
Ponto de ebulição: 1412 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 117 °C
Densidade: 1,57 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00149781
Número CAS: 7791-18-6
EINECS: 232-094-6
Merck Index: 13,05684