Print…
Cloreto de cálcio dihidratado 99-105% ACS
Fornecedor: VWR Chemicals
Atenção
0556-1KGEA 210 EUR
0556-1KG 0556-2.5KG 0556-500G
Cloreto de cálcio dihidratado 99-105% ACS
Cloreto de cálcio dihidratado
Fórmula: CaCl₂·2H₂O
Ponto de ebulição: 1600 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 176 °C
Densidade: 1,85 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00149613
Número CAS: 10035-04-8
EINECS: 233-140-8
Merck Index: 13,01660
Encomendar
Ammonium <0.005%
Assay 99 – 105%
Barium ≤0.005%
Heavy Metals (as Pb) ≤0.0005%
Insolubles ≤0.01%
Iron ≤0.001%
Magnesium ≤0.005%
Oxidizers (as NO₃) ≤0.003%
pH (5%, Water) @25 °C 4.5 – 8.5
Potassium ≤0.01%
Sodium ≤0.02%
Strontium ≤0.1%
Sulphate ≤0.01%