Print…
Brometo de estrôncio hexahidratado ≥99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
B22553.22 B22553.36
B22553.22EA 64.4 EUR
B22553.22 B22553.36
Brometo de estrôncio hexahidratado ≥99%
Brometo de estrôncio hexahidratado
Purity: 99% CAS No.: 7789-53-9 Molecular Formula: Br2Sr.6H2O Formula Weight: 355.53 (247.44anhy) Odour: Odourless Merck Reference: 14,8837 MDL No.: MFCD00150361
Fórmula: Br₂Sr·6H₂O
Peso Molecular: 355.52 g/mol
Densidade: 2.386
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00150361
Número CAS: 7789-53-9
EINECS: 233-969-5