Brometo de estrôncio hexahidratado ≥95%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
Purity: 95%
CAS No.: 7789-53-9
Molecular Formula: Br2Sr.6H2O
Formula Weight: 355.53 (247.44anhy)
Physical Form: Crystalline
Density: 2.386
Appearance: White
Odour: Odourless
Solubility: Soluble in water, alcohol
Merck Reference: 14,8837
MDL No.: MFCD00150361
Fórmula:
Br₂Sr·6H₂O Densidade: 2,386 Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00150361 Número CAS: 7789-53-9 EINECS: 233-969-5 Merck Index: 14,8837 |