Print…
Magnesium bromide hexahydrate, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Atenção
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
216844-1KG 216844-250G
SIAL216844-1KGEA 349 EUR
SIAL216844-1KG SIAL216844-250G
Magnesium bromide hexahydrate, Sigma-Aldrich®
Magnesium bromide hexahydrate
Fórmula: Br₂Mg·6H₂O
Peso Molecular: 292.2 g/mol
Ponto de Fusão: 146
Densidade: 2 g/cm³ (20 °C)
Número MDL : MFCD00149780
Número CAS: 13446-53-2
EINECS: 232-170-9