Print…
Magnesium bromide hexahydrate 99+% para análise
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
202510010 202512500
ACRO202510010EA 116 EUR
ACRO202510010 ACRO202512500
Magnesium bromide hexahydrate 99+% para análise
Magnesium bromide hexahydrate
Fórmula: Br₂Mg·6H₂O
Ponto de Fusão: 165 °C (decomposição)
Densidade: 2 g/cm³ (20 °C)
Número MDL : MFCD00149780
Número CAS: 13446-53-2
EINECS: 232-170-9
Encomendar
Appearance White Crystalline powder
Titration Complexometric ≥99.0 %
pH 6 to 8 (5 % at 20°C)
Chloride (Cl) ≤500 ppm
Sulfate (SO4) ≤200 ppm
Cadmium (Cd) ≤50 ppm
Copper (Cu) ≤50 ppm
Iron (Fe) ≤50 ppm
Lead (Pb) ≤50 ppm
Zinc (Zn) ≤50 ppm