Print…
Brometo de Cálcio hidratado, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
233749-100G 233749-500G
SIAL233749-100GEA 82.4 EUR
SIAL233749-100G SIAL233749-500G
Brometo de Cálcio hidratado, Sigma-Aldrich®
Brometo de Cálcio hidratado
Fórmula: Br₂Ca·H₂O
Densidade: 2,295 g/cm³ (20 °C)
Número MDL : MFCD00149608
Número CAS: 71626-99-8
EINECS: 232-164-6