Brometo de Cálcio hidratado ≥99.999% (baseado nos metais)
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
44497.14
44497.22
44497.14EA
156
EUR
44497.14
44497.22
Brometo de Cálcio hidratado ≥99.999% (baseado nos metais)
Brometo de Cálcio hidratado
Purity: 99.999%
CAS No.: 71626-99-8
Molecular Formula: CaBr2.xH2O
Formula Weight: 199.90(anhy)
Physical Form: Crystalline
Appearance: White
MDL No.: MFCD00149608
Fórmula:
Br₂Ca·H₂O Densidade: 2,295 g/cm³ (20 °C) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00149608 Número CAS: 71626-99-8 EINECS: 232-164-6 |