Print…
Brometo de Cálcio hidratado para análise
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
300840010 300845000 300840025
ACRO300840010EA 256 EUR
ACRO300840010 ACRO300845000 ACRO300840025
Brometo de Cálcio hidratado para análise
Brometo de Cálcio hidratado
Fórmula: Br₂Ca·H₂O
Ponto de Fusão: 730 °C
Densidade: 2,295 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00149608
Número CAS: 71626-99-8
EINECS: 232-164-6
Encomendar
Appearance White Crystalline powder and/or chunks
Titration Complexometric ≥83.0 % (CaBr2)
Acidity/alkalinity Passes test
Chloride (Cl) ≤2000 ppm
Sulfate (SO4) ≤100 ppm
Bromate and Chlorate Passes test
Arsenic (As) ≤2 ppm
Barium (Ba) Passes test
Iron (Fe) ≤10 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤10 ppm
Subst not pptd ≤0.4 % By ammonium oxalate (as SO4)