Sulfato de crómio(II) e potássio dodecahidratado ≥99.9% (baseado em metais)
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
Sinônimos:
Chromium potassium sulphate dodecahydrate, Chromium (III) potassium bis(sulphate) dodecahydrate
44083.14
44083.22
44083.14EA
91.5
EUR
44083.14
44083.22
Sulfato de crómio(II) e potássio dodecahidratado ≥99.9% (baseado em metais)
Sulfato de Crómio( II) e potássio dodecahidratado
Purity: 99.9%
CAS No.: 7788-99-0
Molecular Formula: CrKO8S2.12H2O
Formula Weight: 499.39 (283.21anhy)
Physical Form: Crystalline
Density: 1.83
Appearance: Dark purple
Odour: Odourless
Melting Point: 89°
Merck Reference: 14,2229
MDL No.: MFCD00149917
Fórmula:
CrK(SO₄)₂·12H₂O Peso Molecular: 499.4 g/mol Ponto de Fusão: 89 Densidade: 1.83 Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00149917 Número CAS: 7788-99-0 EINECS: 233-401-6 Merck Index: 14,2229 |