Sulfato de crómio(II) e potássio dodecahidratado 98.0-102.0% ACS
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
Purity: 98.0-102.0%
CAS No.: 7788-99-0
Molecular Formula: CrKO8S2.12H2O
Formula Weight: 499.39 (283.21anhy)
Physical Form: Solid
Density: 1.83
Appearance: Dark purple
Odour: Odourless
Melting Point: 89°
Merck Reference: 14,2229
MDL No.: MFCD00149917
Fórmula:
CrK(SO₄)₂·12H₂O Ponto de Fusão: 89 °C Densidade: 1,83 Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00149917 Número CAS: 7788-99-0 EINECS: 233-401-6 Merck Index: 14,2229 |