Print…
Sulfato de crómio(II) e potássio dodecahidratado 98+%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
222520050 222521000 222525000 222520025
ACRO222520050EA 30.6 EUR
ACRO222520050 ACRO222521000 ACRO222525000 ACRO222520025
Sulfato de crómio(II) e potássio dodecahidratado 98+%
Sulfato de Crómio( II) e potássio dodecahidratado
Fórmula: CrK(SO₄)₂·12H₂O
Ponto de Fusão: 89 °C
Densidade: 1,83 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00149917
Número CAS: 7788-99-0
EINECS: 233-401-6
Merck Index: 13,02250
Encomendar
Appearance Violet to dark purple Crystalline powder or crystals
Titration Iodometric 98.0 to 102.0 %
Chloride (Cl) ≤20 ppm
Aluminium (Al) ≤200 ppm
Ammonium (NH4) ≤100 ppm
Iron (Fe) ≤100 ppm
Insoluble matter ≤0.01 % (in water)