Print…
Alumínio e potássio sulfato dodecahidratado, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
A7210-100G A7210-500G
SIALA7210-100GEA 122 EUR
SIALA7210-100G SIALA7210-500G
Alumínio e potássio sulfato dodecahidratado, Sigma-Aldrich®
Aluminium potassium sulphate dodecahydrate
Fórmula: AlK(SO₄)₂·12H₂O
Densidade: 1,72 g/cm³ (20 °C)
Número MDL : MFCD00149143
Número CAS: 7784-24-9
EINECS: 233-141-3
Merck Index: 12,00373