Print…
Alumínio e potássio sulfato dodecahidratado ≥97%, TECHNICAL
Fornecedor: VWR Chemicals
21098.293EA 45.5 EUR
21098.293 21098.362
Alumínio e potássio sulfato dodecahidratado ≥97%, TECHNICAL
Aluminium potassium sulphate dodecahydrate
Fórmula: AlK(SO₄)₂·12H₂O
Ponto de Fusão: 92,5 °C
Densidade: 1,72 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00149143
Número CAS: 7784-24-9
EINECS: 233-141-3
ALCANCE: 01-2119960162-44
Merck Index: 12,00373
Encomendar
Assay Min. 97 %