Print…
Alumínio e potássio sulfato dodecahidratado, EMSURE® ACS, Reag. Ph. Eur. analysis_for, Supelco®
Fornecedor: Merck
Sinônimos: Aluminium Potassium sulphate, 12-Hydrate, Aluminum potassium sulphate dodecahydrate, Aluminium potassium bis(sulphate) dodecahydrate, Potassium alum, Alum potassium
MQ300
1.01047.1000 1.01047.9025
1.01047.1000EA 62.6 EUR
1.01047.1000 1.01047.9025
Alumínio e potássio sulfato dodecahidratado, EMSURE® ACS, Reag. Ph. Eur. analysis_for, Supelco®
Aluminium potassium sulphate dodecahydrate
Fórmula: AlK(SO₄)₂·12H₂O
Peso Molecular: 474.39 g/mol
Ponto de Fusão: 92.5
Densidade: 1.72 g/cm³ (20 °C)
Número MDL : MFCD00149143
Número CAS: 7784-24-9
EINECS: 233-141-3
Merck Index: 12,00373
Encomendar
Solubility 139 g/l (20 °C)
Melting Point 92.5 °C
Molar Mass 474.39 g/mol
Bulk Density 900 kg/m3
Density 1.75 g/cm3 (20 °C)
pH 3.0 - 3.5 (100 g/l, H2O, 20 °C)