Print…
Alumínio e potássio sulfato dodecahidratado 98+% ACS
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
423260050 423265000 423260025
ACRO423260050EA 22.3 EUR
ACRO423260050 ACRO423265000 ACRO423260025
Alumínio e potássio sulfato dodecahidratado 98+% ACS
Aluminium potassium sulphate dodecahydrate
Fórmula: AlK(SO₄)₂·12H₂O
Ponto de Fusão: 92 °C
Densidade: 1,72 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00149143
Número CAS: 7784-24-9
EINECS: 233-141-3
Merck Index: 12,00373
Encomendar
Appearance White Crystals
Titration Complexometric 98.0 to 102.0 %
Chloride (Cl) ≤5 ppm
Ammonium (NH4) ≤50 ppm
Iron (Fe) ≤10 ppm
Sodium (Na) ≤200 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤10 ppm
Insoluble matter ≤0.005 %