Print…
Volframato de sódio dihidratado, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Atenção
Sinônimos: Tungstic acid sodium salt dihydrate, Sodium wolframate dihydrate, Sodium tungsten oxide dihydrate
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
379751-25G 379751-5G
SIAL379751-25GEA 660 EUR
SIAL379751-25G SIAL379751-5G
Volframato de sódio dihidratado, Sigma-Aldrich®
Volframato de sódio dihidratado
Fórmula: Na₂WO₄·2H₂O
Peso Molecular: 329.85 g/mol
Ponto de Fusão: 100
Densidade: 3.23 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00149190
Número CAS: 10213-10-2
EINECS: 236-743-4
Merck Index: 12,08847