Print…
Volframato de sódio dihidratado ≥99% ACS, Fluka™
Fornecedor: Honeywell Chemicals
Atenção
Sinônimos: Tungstic acid sodium salt dihydrate, Sodium wolframate dihydrate, Sodium tungsten oxide dihydrate
223336-100G 223336-500G 223336-10KG
223336-100GEA 86.59 EUR
223336-100G 223336-500G HONC223336-10KG
Volframato de sódio dihidratado ≥99% ACS, Fluka™
Volframato de sódio dihidratado
Fórmula: Na₂WO₄·2H₂O
Peso Molecular: 329.85 g/mol
Ponto de Fusão: 698 °C
Densidade: 4.18 g/cm³
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00149190
Número CAS: 10213-10-2
EINECS: 236-743-4
Merck Index: 12,08847
Encomendar
Appearance complying
Assay 99.0 - 101.0 %
Titrable Base Max. 0.02 meq/g
Water insoluble matter Max. 0.01 %
Molybdenum (Mo) Max. 0.001 %
Chloride (Cl) Max. 0.005 %
Heavy metals (as Pb) and iron Max. 0.001 %
Sulfate (SO₄) Max. 0.01 %