Print…
Sulfato de lítio monohidratado ≥99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
A10410.0E A10410.22 A10410.36
A10410.0EEA 532 EUR
A10410.0E A10410.22 A10410.36
Sulfato de lítio monohidratado ≥99%
Sulfato de lítio monohidratado
Purity: 99% CAS No.: 10102-25-7 Molecular Formula: Li2SO4.H2O Formula Weight: 127.96 (109.94anhy) Odour: Odourless Melting Point: 130° -H2O MDL No.: MFCD00149766
Fórmula: Li₂SO₄·H₂O
Ponto de Fusão: 130 °C (-H₂O)
Densidade: 2,06
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00149766
Número CAS: 10102-25-7
EINECS: 233-820-4
Merck Index: 14,5541