Sulfureto de di-sódio nanahidratado ≥98.0% ACS, Fluka™
Fornecedor: Honeywell Chemicals
|
Perigo
|
208043-500G
208043-100G
208043-25G
208043-5G
208043-500GEA
211.68
EUR
208043-500G
208043-100G
208043-25G
208043-5G
Sulfureto de di-sódio nanahidratado ≥98.0% ACS, Fluka™
Sulfureto de di-sódio nanahidratado
Fórmula:
Na₂S·9H₂O Ponto de ebulição: 920 °C (1013 hPa) Ponto de Fusão: 50 °C Densidade: 1,43 g/cm³ Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00149184 Número CAS: 1313-84-4 EINECS: 215-211-5 UN: 1849 ADR: 8,II ALCANCE: 01-2119513694-38 |
Assay | Min. 98.0 % |
Ammonium (NH₄) | Max. 0.005 % |
Sulfite and thiosulfate (as SO₄) | Max. 0.1 % |
Iron (Fe) | complying |