Print…
Hidrogenoortofosfato de di-sódio heptahidratado, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Sinônimos: Sodium phosphate dibasic heptahydrate, Sodium hydrogen phosphate heptahydrate, Sodium monohydrogen phosphate heptahydrate
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ300
S2429-1KG S2429-250G S2429-3KG S2429-500G
SIALS2429-1KGEA 691 EUR
SIALS2429-1KG SIALS2429-250G SIALS2429-3KG SIALS2429-500G
Hidrogenoortofosfato de di-sódio heptahidratado, Sigma-Aldrich®
Hidrogenoortofosfato de di-sódio heptahidratado
Fórmula: HNa₂O₄P·7H₂O
Peso Molecular: 268.07 g/mol
Ponto de Fusão: 48
Densidade: 1.7 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00149180
Número CAS: 7782-85-6
EINECS: 231-448-7