Hidrogenoortofosfato de di-sódio heptahidratado 98.0-102.0% ACS
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
Sinônimos:
Sodium phosphate dibasic heptahydrate, Sodium hydrogen phosphate heptahydrate, Sodium monohydrogen phosphate heptahydrate
11592.36
11592.A3
11592.36EA
81.4
EUR
11592.36
11592.A3
Hidrogenoortofosfato de di-sódio heptahidratado 98.0-102.0% ACS
Hidrogenoortofosfato de di-sódio heptahidratado
Purity: 98.0-102.0%
CAS No.: 7782-85-6
Molecular Formula: Na2HPO4.7H2O
Formula Weight: 268.07 (141.98anhy)
Physical Form: Crystalline
Density: 1.7
Appearance: White
Odour: Odourless
Melting Point: 48.1°-5H2O
Merck Reference: 14,8659
MDL No.: MFCD00149180
Fórmula:
HNa₂O₄P·7H₂O Peso Molecular: 268.07 g/mol Ponto de Fusão: 48.1 °C (-5H₂O) Densidade: 1.7 Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00149180 Número CAS: 7782-85-6 EINECS: 231-448-7 Merck Index: 14,8659 |