Print…
Hidrogenoortofosfato de di-sódio dodecahidratado, BAKER ANALYZED®, Reagente de Laboratório, J.T.Baker®
Fornecedor: Avantor
0304.1000EA 59.27 EUR
0304.1000 0304.9050
Hidrogenoortofosfato de di-sódio dodecahidratado, BAKER ANALYZED®, Reagente de Laboratório, J.T.Baker®
Hidrogenoortofosfato de di-sódio dodecahidratado
Fórmula: Na₂HPO₄·12H₂O
Ponto de Fusão: 35 °C
Densidade: 1,52 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00149181
Número CAS: 10039-32-4
EINECS: 231-448-7
Merck Index: 13,08733
Encomendar
Assay 98.0 - 101.0 %
Chloride (Cl) max. 0.001 %
Iron (Fe) max. 0.001 %
Heavy Metals (as Pb) max. 0.001 %
Insoluble Matter max. 0.005 %
pH of 5% Solution at 25°C 8.7 - 9.3
Sulfate (SO4) max. 0.02 %
Trace Impurities (in ppm)
Nitrogen Compounds (as N) max. 5