Print…
Hidrogenorotofosfato de di-potássio trihidratado, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Sinônimos: Dipotassium hydrogen phosphate trihydrate, Potassium hydrogen phosphate trihydrate, di-Potassium hydrogen phosphate trihydrate, Potassium phosphate dibasic trihydrate, di-Potassium hydrogen orthophosphate trihydrate
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
P5504-500G P5504-10KG P5504-1KG P5504-5KG
SIALP5504-500GEA 198 EUR
SIALP5504-500G SIALP5504-10KG SIALP5504-1KG SIALP5504-5KG
Hidrogenorotofosfato de di-potássio trihidratado, Sigma-Aldrich®
Hidrogenorotofosfato de di-potássio trihidratado
Fórmula: K₂HPO₄·3H₂O
Peso Molecular: 228.22 g/mol
Ponto de ebulição: ∼340 °C (1013 hPa)
Densidade: 2.504 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00149926
Número CAS: 16788-57-1
EINECS: 231-834-5