Print…
Hidrogenorotofosfato de di-potássio trihidratado, EMSURE® para análise, Supelco®
Fornecedor: Merck
Sinônimos: Dipotassium hydrogen phosphate trihydrate, Potassium hydrogen phosphate trihydrate, di-Potassium hydrogen phosphate trihydrate, Potassium phosphate dibasic trihydrate, di-Potassium hydrogen orthophosphate trihydrate
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ300
1.05099.0250 1.05099.1000 1.05099.9050 1.05099.5000
1.05099.0250EA 80.8 EUR
1.05099.0250 1.05099.1000 1.05099.9050 1.05099.5000
Hidrogenorotofosfato de di-potássio trihidratado, EMSURE® para análise, Supelco®
Hidrogenorotofosfato de di-potássio trihidratado
Fórmula: K₂HPO₄·3H₂O
Peso Molecular: 228.22 g/mol
Ponto de ebulição: ∼340 °C (1013 hPa)
Densidade: 2.504 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00149926
Número CAS: 16788-57-1
EINECS: 231-834-5
Encomendar
Solubility (20 °C) soluble
Melting Point 340 °C decomposes,(anhydrous substance)
Molar Mass 228.23 g/mol
Bulk Density 800 kg/m3
pH 9.2 - 9.4 (50 g/l, H2O, 20 °C)