Hidrogenorotofosfato de di-potássio trihidratado, grade reagente
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Sinônimos:
Dipotassium hydrogen phosphate trihydrate, Potassium hydrogen phosphate trihydrate, di-Potassium hydrogen phosphate trihydrate, Potassium phosphate dibasic trihydrate, di-Potassium hydrogen orthophosphate trihydrate
33365.30
33365.A1
33365.30EA
82.2
EUR
33365.30
33365.A1
Hidrogenorotofosfato de di-potássio trihidratado, grade reagente
Hidrogenorotofosfato de di-potássio trihidratado
CAS No.: 16788-57-1
Molecular Formula: K2HPO4.3H2O
Formula Weight: 228.23 (174.18anhy)
Physical Form: Crystalline
Sensitivity: Hygroscopic
Merck Reference: 14,7658
MDL No.: MFCD00149926
Fórmula:
K₂HPO₄·3H₂O Peso Molecular: 228.22 g/mol Ponto de ebulição: ∼340 °C (1013 hPa) Densidade: 2.504 g/cm³ (20 °C) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00149926 Número CAS: 16788-57-1 EINECS: 231-834-5 Merck Index: 14,7658 |