Print…
ortofosfato de tri-sódio, dodecahidratado ≥98% ACS, Fluka™
Fornecedor: Honeywell Chemicals
Atenção
222003-2.5KG 222003-500G
222003-2.5KGEA 340.68 EUR
222003-2.5KG 222003-500G
ortofosfato de tri-sódio, dodecahidratado ≥98% ACS, Fluka™
ortofosfato de tri-sódio, dodecahidratado
Fórmula: Na₃PO₄·12H₂O
Ponto de Fusão: 75 °C (decomposição)
Densidade: 1,62 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00149198
Número CAS: 10101-89-0
EINECS: 231-509-8
ADR: 8,III
ALCANCE: 01-2119489800-32-xxxx
Merck Index: 13,08736
Encomendar
Assay 98.0 - 102.0 %
Insoluble matter Max. 0.01 %
Free alkali (as NaOH) Max. 2.5 %
Iron (Fe) Max. 0.001 %
Heavy metals (as Pb) Max. 0.001 %
Chloride (Cl) Max. 0.001 %
Sulfate (SO₄) Max. 0.01 %