Print…
ortofosfato de tri-sódio, dodecahidratado, BAKER, Reagente de Laboratório, J.T.Baker®
Fornecedor: Avantor
Atenção
0308.1000EA 31.7 EUR
0308.1000 0308.9025BB
ortofosfato de tri-sódio, dodecahidratado, BAKER, Reagente de Laboratório, J.T.Baker®
ortofosfato de tri-sódio, dodecahidratado
Fórmula: Na₃PO₄·12H₂O
Ponto de Fusão: ∼75 °C
Densidade: 1,62 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00149198
Número CAS: 10101-89-0
EINECS: 231-509-8
ADR: 8,III
ALCANCE: 01-2119489800-32-xxxx
Merck Index: 13,08736
Encomendar
Assay min. 98 %