Print…
Colunas de filtração com fritas, J.T. Baker®, BAKERBOND spe™
Fornecedor: Avantor
7121-03EA 184 EUR
7121-03 7121-01 7121-06
Colunas de filtração com fritas, J.T. Baker®, BAKERBOND spe™
Cromatografia, Colunas
Estas colunas SPE de filtração vazias são embaladas com fritas duplas de 20 µm. São concebidas para utilização com processadores de coluna de vidro spe-12G e spe-24G.