Print…
Molibdato (VI) de sódio hidratado ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Sinônimos: Molybdic acid, sodium salt dihydrate, Molybdic acid sodium salt dihydrate, Molybdic acid disodium salt dihydrate, di-Sodium molybdate dihydrate, Sodium molybdate dihydrate, Sodium molybdenum oxide dihydrate
A19222.0E A19222.22 A19222.36
A19222.0EEA 602 EUR
A19222.0E A19222.22 A19222.36
Molibdato (VI) de sódio hidratado ≥98%
Molibdato (VI) de sódio hidratado
Purity: 98% CAS No.: 10102-40-6 Molecular Formula: Na2MoO4.2H2O Formula Weight: 241.95 (205.92anhy) Odour: Odourless Melting Point: 100° -2H2O MDL No.: MFCD00149170
Fórmula: Na₂MoO₄·2H₂O
Peso Molecular: 241.95 g/mol
Ponto de Fusão: 100 °C (-2H₂O)
Densidade: 2.71
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00149170
Número CAS: 10102-40-6
EINECS: 231-551-7
Merck Index: 13,08718