Print…
Hexacianoferrato (II) de potássio trihidratado ≥96%, TECHNICAL
Fornecedor: VWR Chemicals
26812.295EA 64.5 EUR
26812.295 26812.460
Hexacianoferrato (II) de potássio trihidratado ≥96%, TECHNICAL
Hexacianoferrato (II) de potássio trihidratado
Fórmula: K₄Fe(CN)₆·3H₂O
Ponto de Fusão: 70 °C
Densidade: 1,889 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00167023
Número CAS: 14459-95-1
EINECS: 237-722-2
Merck Index: 12,07793
Encomendar
Assay Min. 96 %