Print…
Hexacianoferrato (II) de potássio trihidratado, EMSURE® ISO, ACS, Reag. Ph. Eur. para análise, Supelco®
Fornecedor: Merck
Sinônimos: Potassiumhexacyanoferrate(II) trihydrate, Tetrapotassium hexacyanoferrate trihydrate, Potassium ferrocyanide trihydrate
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ300
1.04984.0100 1.04984.0500 1.04984.9050
1.04984.0100EA 58.2 EUR
1.04984.0100 1.04984.0500 1.04984.9050
Hexacianoferrato (II) de potássio trihidratado, EMSURE® ISO, ACS, Reag. Ph. Eur. para análise, Supelco®
Hexacianoferrato (II) de potássio trihidratado
Fórmula: K₄Fe(CN)₆·3H₂O
Peso Molecular: 422.39 g/mol
Ponto de Fusão: 70
Densidade: 1.889 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00167023
Número CAS: 14459-95-1
EINECS: 237-722-2
Merck Index: 12,07793
Encomendar
Solubility 289 g/l (20 °C)
Melting Point 70 °C Elimination of water of crystallisation
Molar Mass 422.39 g/mol
Bulk Density 950 - 1050 kg/m3
Density 1.85 g/cm3 (20 °C) (anhydrous substance)
pH 9.5 (100 g/l, H2O, 20 °C) (anhydrous substance)